Läs mer
Aluminum nitride, N 32.0% min
Produktkod. 11357247
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357247 250 g 250g
11367247 5 g 5g
11377247 50 g 50g
11387247 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11357247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011546.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40.99 g/mol
Aluminiumnitrid har mycket hög värmeledningsförmåga och används effektivt inom den keramiska industrin. Den finner tillämpning inom djup ultraviolett optoelektronik, stålproduktion, dielektriska skikt i optiska lagringsmedia, spånbärare och som en degel för att odla kristaller av galliumarsenid. Det används också som ett radiofrekvensfilter, som hittar tillämpning i mobiltelefoner. Vidare används den som en kretsbärare i halvledare. Utöver detta används den som kylfläns i ljusdiodteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24304-00-5
Molekylformel AlN
Molekylvikt (g/mol) 40.99
MDL-nummer MFCD00003429
InChI-nyckel PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
LEDER N#[Al]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminum nitride
Smältpunkt >2200°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,353
Löslighetsinformation Soluble in mineral acids.
IUPAC-namn azanylidynealuman
Formel vikt 40.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N 32.0% min.
Odör Ammonia-like
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.26 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.