Läs mer
Aluminiumnitrid, N 32,0 % min
Produktkod. 11367247
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367247 5 g 5g
11377247 50 g 50g
11357247 250 g 250g
11387247 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11367247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011546.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40,99 g/mol
Aluminiumnitrid har mycket hög värmeledningsförmåga och används effektivt inom den keramiska industrin. Den finner tillämpning inom djup ultraviolett optoelektronik, stålproduktion, dielektriska skikt i optiska lagringsmedia, spånbärare och som en degel för att odla kristaller av galliumarsenid. Det används också som ett radiofrekvensfilter, som hittar tillämpning i mobiltelefoner. Vidare används den som en kretsbärare i halvledare. Utöver detta används den som kylfläns i ljusdiodteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24304-00-5
Molekylformel AlN
Molekylvikt (g/mol) 40.99
MDL-nummer MFCD00003429
InChI-nyckel PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
LEDER N#[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitride
Smältpunkt >2200°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,353
Löslighetsinformation Soluble in mineral acids.
IUPAC-namn azanylidynealuman
Formel vikt 40.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N 32.0% min.
Odör Ammonia-like
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.26 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum nitride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.