Läs mer
Aluminiumnitrid, N 32,0 % min
Beskrivning
Aluminiumnitrid har mycket hög värmeledningsförmåga och används effektivt inom den keramiska industrin. Den finner tillämpning inom djup ultraviolett optoelektronik, stålproduktion, dielektriska skikt i optiska lagringsmedia, spånbärare och som en degel för att odla kristaller av galliumarsenid. Det används också som ett radiofrekvensfilter, som hittar tillämpning i mobiltelefoner. Vidare används den som en kretsbärare i halvledare. Utöver detta används den som kylfläns i ljusdiodteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum nitride |
| Smältpunkt | >2200 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Odör | Ammoniakliknande |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 3.26 g/mL |
| Merck Index | 14,353 |
| Löslighetsinformation | Löslig i mineralsyror. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.