Läs mer
Aluminiumnitridstav, rund; Diameter (mm), 10
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum nitride |
| Färg | Vitt till gult |
| Smältpunkt | >2200 °C |
| Utseende | Vit till blekgul stav |
| Densitet | 3.26 |
| Kvantitet | 150 mm |
| Odör | Luktfritt |
| Form | Rod |
RUO– Endast forskningsanvändning