Läs mer
Aluminum nitride Rod, Round, 22mm diameter, Thermo Scientific™
Produktkod. 11334638
Change view
Kvantitet:
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
150mm
200mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334638 150 mm 150mm
11324638 200 mm 200mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043000.DO
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24304-00-5
Molekylformel AlN
Molekylvikt (g/mol) 40.99
MDL-nummer MFCD00003429
InChI-nyckel PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
LEDER N#[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitride
Färg White to Yellow
Utseende White to pale yellow rod
Kvantitet 150 mm
Odör Odorless
Form Rod
IUPAC-namn alumanylidyneamine