Läs mer
Heidolph™ Oljebad i aluminium för MR300X
Produktkod. 10334621 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Mått (L x B):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B) unitSize
10334621 2 l 188 x 121 mm Varje
10550092 4 l 246 x 143 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334621 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5049200000
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oljebad i aluminium för MR300X med 2 eller 4 liters kapacitet för maximal temperatur på °250 C som är idealiskt för användning i forsknings-, vetenskapliga och laboratoriemiljöer.
  • Aluminiumbadkar för överlägsen värmeöverföring
  • Levereras med två isolerade säkerhetshandtag och säkerhetskant för säker montering på värmeplattan
  • Heidolph oljebad för max. temp. på 250 °C
  • Ge mer enhetlig värme i jämförelse med andra värmeanordningar
  • Idealisk för användning i forsknings-, vetenskaps- och laboratoriemiljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Mått (L x B) 188 x 121 mm
Temperatur (engelska) 482 °F
Temperatur (metrisk) 250 °C
Material Aluminium