Läs mer
Heidolph™ Oljebad i aluminium för MR300X
Produktkod. 10550092 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Mått (L x B):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10550092 4 l 246 x 143 mm Varje
10334621 2 l 188 x 121 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550092 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5049100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3295.00 SEK
    2764.98 SEK / Paket med 1
    Save 530.02 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Oljebad i aluminium för MR300X med 2 eller 4 liters kapacitet för maximal temperatur på °250 C som är idealiskt för användning i forsknings-, vetenskapliga och laboratoriemiljöer.
  • Aluminiumbadkar för överlägsen värmeöverföring
  • Levereras med två isolerade säkerhetshandtag och säkerhetskant för säker montering på värmeplattan
  • Heidolph oljebad för max. temp. på 250 °C
  • Ge mer enhetlig värme i jämförelse med andra värmeanordningar
  • Idealisk för användning i forsknings-, vetenskaps- och laboratoriemiljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 l
Mått (L x B) 246 x 143 mm
Temperatur (engelska) 482 °F
Temperatur (metrisk) 250 °C
Material Aluminium