Beskrivning
- Slätsidig, platt botten, multifunktionsskål
- Oljefri och obelagd
- Oljefri aluminium
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägningsfat |
| För användning med (applikation) | Universella balanser |
| Höjd (metrisk) | 6 mm |
| Djup (metriskt) | 76.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.3 g |