Läs mer
Gravis Aluminum Open Caps
Trådstorlek (metrisk):
60 mm
Beskrivning
- 40mm in diameter
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminum |
| Antal per förpackning | 100Pack |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Trådstorlek (metrisk) | 60 mm |
| Halsfinish | 60-240 |
| Produkttyp | Open Top Cap |