Läs mer
Brady™ Aluminium med överlaminerad polyester transportskyltar
Produktkod. 11720294 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Diverse farliga ämnen 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5
Varning för giftiga ämnen
Tjocklek:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Tjocklek Förpackningsstorlek
11720294 Varning för giftiga ämnen 0,27 mm Varje
11784914 Frätande ämne 8 0,271 mm Varje
11701003 Miljöfarliga ämnen 0,271 mm Varje
11704924 Diverse farliga ämnen 9 0,271 mm Varje
11760953 Organisk peroxid 5.2 0,271 mm Varje
11710963 Organisk peroxid 5.2 0,024 mm Varje
11724914 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5 0,271 mm Varje
11744914 Giftiga och skadliga ämnen 6 0,271 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11720294 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 241646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.30 SEK
    62.59 SEK / Paket med 1
    Save 11.71 SEK
    15% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 302-TRI 100-B7525
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Tjocklek 0,27 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Visad text Varning för giftiga ämnen
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på gult