Läs mer
Brady™ Aluminium med överlaminerad polyester transportskyltar
Produktkod. 11784914
Change view
Visad text:
Diverse farliga ämnen 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5
Varning för giftiga ämnen
Tjocklek:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Tjocklek unitSize
11784914 Frätande ämne 8 0,271 mm Varje
11701003 Miljöfarliga ämnen 0,271 mm Varje
11704924 Diverse farliga ämnen 9 0,271 mm Varje
11760953 Organisk peroxid 5.2 0,271 mm Varje
11710963 Organisk peroxid 5.2 0,024 mm Varje
11724914 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5 0,271 mm Varje
11744914 Giftiga och skadliga ämnen 6 0,271 mm Varje
11720294 Varning för giftiga ämnen 0,27 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11784914 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 258977
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer ADR 8-297 *297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 297 mm
Tjocklek 0,271 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Diamant
Visad text Frätande ämne 8
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på vitt