Läs mer
Brady™ Aluminium överlaminerat med Polyester Transportskyltar
Produktkod. 11740244 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Aluminium, Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11740244 Aluminium, Polyester Varje
1 options
Produktkod. 11740244 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 SEK
    370.96 SEK / Paket med 1
    Save 69.04 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 2.2A-297 *297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
För användning med (applikation) Används för säkerhetsskyltar inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 297 mm
Tjocklek 0.271 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-140° C
Form Diamant
Visad text Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Produkttyp Transport tecken
Färg Vitt på grönt