Läs mer
Fisherbrand™ Universell överliggande blandare
Produktkod. 15293797 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighet:
20 till 3000 r/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
15293797 20 till 3000 r/min Varje
1 options
Produktkod. 15293797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19630.00 SEK
    18762.80 SEK / Paket med 1
    Save 867.20 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Digital överliggande blandare med högt vridmoment som erbjuder hastighet och vridmoment för ett brett spektrum av volymer och viskositeter.
  • Blandaren klarar omrörning med hög volym/hög viskositet lika lätt som att homogenisera och dispergera - särskilt användbart vid kontinuerlig användning
  • Användarvänlig knappsats tillåter exakt varvtalsjustering och digital LCD indikerar varvtal eller vridmoment inom ±1 %
  • Elektroniska kontroller tillåter hastighetsjustering till ensiffriga steg och bibehåller inställd hastighet inom 1 % när lösningens viskositet ändras
  • Robust, tätat metallhölje omsluter den högpresterande borstlösa DC-motorn med automatiskt överbelastningsskydd; och tvåväxlad växellåda som elektroniskt växlar mellan högt vridmoment och höghastighetsintervall—och överför faktiskt motorns kraft till chucken med 95 % effektivitet
  • Chucken är justerbar upp till 3/8 tum (10 mm)
  • Chuckskydd skyddar chucken från stänk och förhindrar oavsiktlig förflyttning av chucken
  • Blandaren har elektroniska kontroller
Specifikationer
Hastighet 20 till 3000 r/min
Kapacitet 60 L
Visa LED
Spänning 220 V
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Hästkraft 1/15
Pluggtyp EU/Storbritannien
Certifikat och efterlevnad Säkerhetsgodkänd - CE-märkt
Chuck storlek 10 mm
För användning med (applikation) Tillämpningar i stora volymer, omrörande färger, beläggningar, polymerer, lim, kosmetika, smakämnen, dofter och andra personliga hygienprodukter, även idealisk för att blanda farmaceutiska formuleringar och för andra kemiska processer i bänk- eller produktionsskala
Inkluderar Justerbar chuck
Material Aluminium
Motortyp Borstlös DC
Vridmoment 341 Ncm
Typ Overhead omrörare