Läs mer
Caframo™ Överdriven omrörare med högt vridmoment, 220 V
Produktkod. 12937096
Modell:
Ultra Speed
Ultra vridmoment
Universell
Hastighet:
12 till 1800 rpm
20 till 3000 r/min
40 till 6000 rpm
Kapacitet:
25 L
60 L
80 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12937096
Brand: Caframo™ BDC3030220U1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overhead-omrörare med högt vridmoment, 220 Volt erbjuder hastighets- och vridmomentkapacitet för ett brett spektrum av volymer och viskositeter.
  • Omrörare klarar omrörning med hög volym/hög viskositet lika lätt som att homogenisera och dispergera - särskilt användbart för kontinuerlig användning
  • Användarvänlig knappsats tillåter exakt varvtalsjustering och digital LCD indikerar varvtal eller vridmoment intill± 1 %
  • Elektroniska kontroller tillåter hastighetsjustering till ensiffriga steg och bibehåller inställd hastighet inom 1 % när lösningens viskositet ändras
  • Helt slutna metallhus (TENV)
  • Robust, tätat metallhölje omsluter den högpresterande borstlösa DC-motorn med automatiskt överbelastningsskydd; och tvåväxlad växellåda som elektroniskt växlar mellan högt vridmoment och höghastighetsområde - som faktiskt överför motorns kraft till chucken med 95 % effektivitet
  • Chucken är justerbar upp till 10 mm (3/8 tum)
  • Chuckskydd skyddar chucken från stänk och förhindrar oavsiktlig förflyttning av chucken
  • Inkluderar stödstång, chuck, chucknyckel, chuckskydd, UK- och EU-sladdsatser och tryckt manual
  • Stativ, klämma och omrörarhjul säljs separat
Specifikationer
Hastighet 20 till 3000 r/min
Kapacitet 60 L
Visa LED
Spänning 220/240 V
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Längd (engelska) 13,25 tum.
Längd (metrisk) 33.65 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IEC , EMC RoHS, WEE
För användning med (applikation) Kemisk blandning i dragskåp eller sluten arbetsstation, läkemedel, suspensioner, medicinska laboratorier, serumförberedelser, blandning av blodprodukter och reaktioner
Inkluderar Klart kemikaliebeständigt gångjärnschuckskydd
Material Aluminium
Modell Universell
Motortyp Borstlös DC
Vridmoment 341 Ncm
Typ Universal omrörare
Viskositet 50 000 mPas