Läs mer
Caframo™ Överdriven omrörare med högt vridmoment, 220 V
Produktkod. p-8011257
Change view
Modell:
Ultra Speed
Ultra vridmoment
Universell
Hastighet:
12 till 1800 rpm
20 till 3000 r/min
40 till 6000 rpm
Kapacitet:
25 l
60 l
80 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Hastighet Kapacitet unitSize
12927096 Ultra vridmoment 12 till 1800 rpm 80 l Varje
12937096 Universell 20 till 3000 r/min 60 l -
12947096 Ultra Speed 40 till 6000 rpm 25 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12927096 Leverantör Caframo™ Leverantörsnummer BDC1850220U1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overhead-omrörare med högt vridmoment, 220 Volt erbjuder hastighets- och vridmomentkapacitet för ett brett spektrum av volymer och viskositeter.
  • Omrörare klarar omrörning med hög volym/hög viskositet lika lätt som att homogenisera och dispergera - särskilt användbart för kontinuerlig användning
  • Användarvänlig knappsats tillåter exakt varvtalsjustering och digital LCD indikerar varvtal eller vridmoment intill± 1 %
  • Elektroniska kontroller tillåter hastighetsjustering till ensiffriga steg och bibehåller inställd hastighet inom 1 % när lösningens viskositet ändras
  • Helt slutna metallhus (TENV)
  • Robust, tätat metallhölje omsluter den högpresterande borstlösa DC-motorn med automatiskt överbelastningsskydd; och tvåväxlad växellåda som elektroniskt växlar mellan högt vridmoment och höghastighetsområde - som faktiskt överför motorns kraft till chucken med 95 % effektivitet
  • Chucken är justerbar upp till 10 mm (3/8 tum)
  • Chuckskydd skyddar chucken från stänk och förhindrar oavsiktlig förflyttning av chucken
  • Inkluderar stödstång, chuck, chucknyckel, chuckskydd, UK- och EU-sladdsatser och tryckt manual
  • Stativ, klämma och omrörarhjul säljs separat
Specifikationer
Hastighet 12 till 1800 rpm
Kapacitet 80 l
Visa LED
Spänning 220/240 V
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Längd (engelska) 13,25 tum.
Längd (metrisk) 33.65 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IEC , EMC RoHS, WEE
För användning med (applikation) Blandningsapplikationer inkluderar industriella pilotanläggningar, forskning och utveckling, kosmetisk blandning av personliga hygienprodukter, läkemedel, polymerer, lim och livsmedel
Inkluderar Klart kemikaliebeständigt gångjärnschuckskydd
Material Aluminium
Modell Ultra vridmoment
Motortyp Borstlös (gnistfri) DC
Vridmoment 568 Ncm
Typ Ultra Torque Omrörare
Viskositet 90 000 mPas