Läs mer
aluminiumoxalat, MP Biomedicals
Produktkod. 11446895 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446895 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11446895 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520647310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 10g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxalate
CAS 814-87-9
Molekylformel C6Al2O12
MDL-nummer MFCD00050791
Kvantitet 10 g
Synonym aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
InChI-nyckel ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
LEDER [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxalat
Molekylvikt (g/mol) 318.02
PubChem CID 93561
Formel vikt 318.03