Läs mer
Aluminum oxide, 5016-A, Basic, Brockmann Grade I
Produktkod. 11337187
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337187 1 kg 1kg
11357187 250 g 250g
11347187 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011503.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid används som slipmedel, dosimeter, valfritt fyllmedel för plast, ingrediens i solskyddsmedel och kosmetika. Aluminiumoxidflingor används också i färg för att ge reflekterande dekorativa effekter. I laboratorier används det i stor utsträckning som medium för kromatografiska reningar. Det används vid tillverkning av aluminium (Hall –Héroult-processen), nanofibrer av aluminiumoxid, skärverktyg och sandpapper. Det fungerar som en katalysator för flera reaktioner av industriell betydelse, inklusive omvandling av alkoholer till alkener, nedbrytning av hydrazin, torkning av gaser och omvandling av svavelväte till svavel i raffinaderier (Claus Process). Det används också i integrerade kretsar, kompaktlysrör (CFL), natriumånglampor, höftproteser, CD/DVD-polering, supraledande kvantinterferensanordningar (SQUIDS), isoleringsanordningar och som stöd för många populära katalysatorer (till exempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water,diethyl ether and ethanol.
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Kvalitet Brockmann
Odör Odorless
Densitet 3.965g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.