Läs mer
Aluminiumoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-6827154
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11357397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012553.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Katalysatorstöd, kemiska sensorer, som absorbent för gaser och vattenångor, tillverkning av slipmedel
Den hittar tillämpningar i katalysatorstöd, kemiska sensorer, som absorbent för gaser och vattenångor, tillverkning av slipmedel, eldfasta material, keramik, elektriska isolatorer och motstånd, papper, deglar, som kromatografisk matris, i flussmedel, glödlampor, värmebeständig fiber. Stora mängder aluminiumoxid används vid framställning av aluminium och en komponent av leror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Aluminum oxide is insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali.
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Brytningsindex 1.768
Densitet 3.965 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.