Läs mer
Aluminiumoxid, 99 %
Produktkod. 15452887
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452887 2 kg 2kg
15442887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047171.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Det är avgörande vid proteinextraktion som en komponent i vävnadsberedning. Aluminiumoxid är en källa till aluminium i reaktioner, ett slipmedel och som ett eldbeständigt material. Dessutom har aluminiumoxid en relativt hög värmeledningsförmåga på 30 Wm-1K-1. Aluminiumoxid kan också fungera som katalysator i olika reaktioner, såsom Claus-processen och vid uttorkning av alkoholer till alkener. Det är en oorganisk förening som används som malnings- eller blandningsmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium(3+) trioxidandiide
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.768
Densitet 3.965 g/mL
Merck Index 14,356
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 101.96
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning