Läs mer
Aluminiumoxid, Acid Technical A, EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Produktkod. 15566226 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kg
Förpackningsstorlek:
50kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15566226 50 kg 50kg
1 options
Produktkod. 15566226 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0207895
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aluminiumoxid är i huvudsak aluminiumoxid, Al 2 O 3 , som förekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1344-28-1
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 50 kg
Molekylformel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Molekylvikt (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formel vikt 101.96
Densitet 3.94g/cm3 at 20°C