Läs mer
Aluminiumoxid, sur, HPLC Flash Grade, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452587
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452587 100 g 100g
15462587 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045956.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering Acidic
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel Al2O3
Merck Index 14,356
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Kvalitet HPLC Flash
Odör Odorless
Brytningsindex 1.765
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.