Läs mer
Aluminum oxide, activated, acidic, Brockmann Grade I, 58 angstroms
Produktkod. p-3256859
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 11377177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011501.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
surt; S.A. 150 m 2 /g
Aluminiumoxid används för separation av både oorganiska anjoner och sura organiska molekyler såsom sura aminosyror, aromatiska syror och karboxylsyror. Det är väsentligt vid proteinextraktion som en komponent i beredningen av vävnader. Det används också som ett slip- eller blandningsmedel. Aluminiumoxid är en källa till aluminium i reaktioner, ett slipmedel och som ett eldfast material. Aluminiumoxid kan också fungera som en katalysator i en mängd olika reaktioner såsom clausprocessen och vid uttorkning av alkoholer till alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering Brockmann Grade I
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Kvalitet Brockmann
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.