Läs mer
Aluminiumoxid, aktiverad, basisk, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15681710 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
20kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15681710 5 kg 5kg
15651710 100 g 100g
15661710 1 kg 1kg
15671710 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15681710 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1994435KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aktiverad, grundläggande, Brockmann I
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxide
Namnnotering Activated Brockmann I
pH Grundläggande
Kvantitet 5 kg
Linjär formel Al2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 101.96g/mol