Läs mer
Aluminiumoxid, aktiverad, basisk, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
20kg
5kg
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Oxide |
| Namnnotering | Activated Brockmann I |
| pH | Basic |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Al2O3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 101.96g/mol |