Läs mer
Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann Grade I, 58 angstroms
Produktkod. p-6751005
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11307187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011502.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Neutral; S.A. 150 m 2 /g
Aluminiumoxid används som slipmedel, dosimeter, valfritt fyllmedel för plast, ingrediens i solskyddsmedel och kosmetika. Aluminiumoxidflingor används också i färg för att ge reflekterande dekorativa effekter. I laboratorier används det i stor utsträckning som medium för kromatografiska reningar. Det används vid tillverkning av aluminium (Hall –Héroult-processen), nanofibrer av aluminiumoxid, skärverktyg och sandpapper. Det fungerar som en katalysator för flera reaktioner av industriell betydelse, inklusive omvandling av alkoholer till alkener, nedbrytning av hydrazin, torkning av gaser och omvandling av svavelväte till svavel i raffinaderier (Claus Process). Det används också i integrerade kretsar, kompaktlysrör (CFL), natriumånglampor, höftproteser, CD/DVD-polering, supraledande kvantinterferensanordningar (SQUIDS), isoleringsanordningar och som stöd för många populära katalysatorer (till exempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering neutral, acidic, 58 angstroms
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Kvalitet Brockmann
Odör Odorless
Utseende White powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.