Läs mer
Aluminiumoxid, aktiverad, neutral, Brockmann I, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Oxide |
| Namnnotering | Aktiverad Brockmann I |
| pH | Neutral |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Al2O3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 101,96 g/mol |