Läs mer
Aluminiumoxid, Aktiverad, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7071843 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
Produktkod. 15621720
Brand: Honeywell-Fluka 199974100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aktiverad, neutral, Brockmann I
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminum;oxygen(2-)
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxide
Namnnotering Activated Brockmann I
pH Neutral
Kvantitet 100 g
Linjär formel Al2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 101.96g/mol