Läs mer
Aluminiumoxidaktiverad, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16605763 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
:
25 kg
Produktkod.
16605763 25 kg
1 options
Produktkod. 16605763 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 19997425KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kokpunkt 2,980°C (1,013 hPa)
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2,072°C
CAS 1344-28-1
Färg Färglös
CAS Max % 1
Kvantitet 25 kg
Molekylformel Al2O3
Linjär formel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Synonym Alumina
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96
Densitet 3.960 g/cm3 (20°C)