Läs mer
Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Produktkod. 11364788
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364788 250 g 250g
11354788 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043119.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger skyddande Al2O3-beläggning vid hög temperatur på keramik, grafit eller metall
Ger skyddande högtemperatur Al{2}O{3}-beläggning på keramik, grafit eller metallAluminiumoxid, Aerosol Refractory Brushable Paint används som barriärskikt mellan olika material för att förhindra reaktion och interaktioner under hög temperatur. Den fungerar också som en lösningsmedelsbaserad färg. Det ger också en skyddande aluminiumoxidbeläggning med hög temperatur på keramik, grafit och metall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Namnnotering Aerosol Refractory Brushable Paint
Färg Vitt
Fysisk form Paste
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1263
Flampunkt −4°C (25°F)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Hectorite
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk