Läs mer
Aluminiumoxid, alfafas, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11349178
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349178 100 g 100g
11359178 500 g 500g
11339178 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042571.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid används ofta i en mängd olika plaster, gummi, keramik, eldfasta produkter för förstärkningshärdning. Det är också användbart att producera konstgjord rubin, safir, yttriumaluminiumgranat. Det är användbart inom området fibertygprodukter och högtrycksnatriumlampa som långt infraröd emission och värmeisoleringsmaterial. Det är användbart för C enkristalldetektorer. Det spelar en viktig roll för hydreringen av aromatiska kolväten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.765
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Långsamt löslig i vattenbaserade alkalilösningar som bildar hydroxider. Olöslig i vatten och i opolära organiska lösningsmedel.
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.