Läs mer
Aluminiumoxid, alfa-fas, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323428
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323428 100 g 100g
11313428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036341.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid används ofta i en mängd olika plaster, gummi, keramik, eldfasta produkter för förstärkningshärdning. Det är också användbart att producera konstgjord rubin, safir, yttriumaluminiumgranat. Det är användbart inom området fibertygprodukter och högtrycksnatriumlampa som långt infraröd emission och värmeisoleringsmaterial. Det är användbart för C enkristalldetektorer. Det spelar en viktig roll för hydreringen av aromatiska kolväten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering alpha-phase
Fysisk form Pieces
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,356
Löslighetsinformation Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
Formel vikt 101.96
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.765
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.