Läs mer
Aluminiumoxid, Basic, Brockmann Activity Grade I, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15396178 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 15396178
Brand: Avantor J.T.Baker 053901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För kromatografi
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxide, Basic
Namnnotering Brockmann Activity Grade I
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Formel vikt 101.96
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 4.00kg