Läs mer
Haldenwanger™ Förbränningsbåtar av aluminiumoxid
Descripción
- Båtar i aluminiumoxid
- Stor hårdhet och styrka
- Beständig mot värme och frätande kemikalier
- Lämplig för kontinuerlig användning upp till 1 750° C
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Förbränningsbåt |
| Mått (L x B x H) | 87 x 17 x 9 mm |
| För användning med (applikation) | För kontinuerlig användning upp till 1700 till 1750 °C. |
| Höjd (metrisk) | 9 mm |
| Material | Aluminiumoxid |
| Kvantitet | 1 st |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?