Läs mer
Haldenwanger™ Förbränningsbåtar av aluminiumoxid
Produktkod. 12337018
Change view
Mått (L x B x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12337018 115 x 16 x 9 mm Varje
12347018 120 x 30 x 15 mm Varje
12357018 160 x 40 x 21 mm Varje
12367018 200 x 15 x 15 mm Varje
12397008 45 x 11 x 7 mm Varje
12317018 75 x 11 x 7 mm Varje
12327018 87 x 17 x 9 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12337018 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L ALS.SCH.115X16X9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    684.33 SEK / Paket med 1
    Save 155.67 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Använd dessa båtar för olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Förbränningsbåtar av aluminiumoxid är idealiska för kemisk kalcinering, metallgjutning och provberedning.
Aluminiumoxidbåtar med stor hårdhet, styrka och kemikaliebeständighet. Lämplig för kontinuerlig användning upp till °1 700 C till 1 750 °C.
Specifikationer
Typ Förbränningsbåt
Mått (L x B x H) 115 x 16 x 9 mm
För användning med (applikation) För kontinuerlig användning upp till 1700 till 1750 °C.
Höjd (metrisk) 9 mm
Material Aluminiumoxid
Kvantitet 1 st