Läs mer
Aluminum oxide desiccant, regular
Produktkod. 11315098
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315098 100 g 100g
11305098 500 g 500g
11395088 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11315098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044018.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid används i exsickatorkeramik, beläggningsmaterial och elektriska isolatorer. Det är en ingrediens i solskyddsmedel, som ibland finns i kosmetika som rouge, läppstift och nagellack. Aluminiumoxid är katalysatorn i Claus-processen vid hydroavsvavling och vissa Ziegler-Natta-polymerisationer. Det används i stor utsträckning som slipmedel i bilindustrin, kosmetikaindustrin och fibermaterial. Det är ett medium för kromatografi i vissa natriumånglampor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Torra gaser och vätskor
  • Gaser inkluderar: CO 2 , acetylen, luft, Ar, etylen, He, H 2 , N 2 , O 2
  • Vätskor inkluderar: bensen, hexan, olja, pentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide desiccant
Namnnotering Regular
Fysisk form Spheres
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water and ethanol.
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.