Läs mer
Aluminum oxide desiccant, regular
Beskrivning
Aluminiumoxid används i exsickatorkeramik, beläggningsmaterial och elektriska isolatorer. Det är en ingrediens i solskyddsmedel, som ibland finns i kosmetika som rouge, läppstift och nagellack. Aluminiumoxid är katalysatorn i Claus-processen vid hydroavsvavling och vissa Ziegler-Natta-polymerisationer. Det används i stor utsträckning som slipmedel i bilindustrin, kosmetikaindustrin och fibermaterial. Det är ett medium för kromatografi i vissa natriumånglampor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Torra gaser och vätskor
- Gaser inkluderar: CO 2 , acetylen, luft, Ar, etylen, He, H 2 , N 2 , O 2
- Vätskor inkluderar: bensen, hexan, olja, pentan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum oxide desiccant |
| Namnnotering | Regular |
| Fysisk form | Spheres |
| Kvantitet | 2 kg |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water and ethanol. |
| IUPAC-namn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Odör | Odorless |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.