Läs mer
Aluminum oxide, Drysphere∣r desiccant, without indicator
Produktkod. 15407165
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 15407165
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046172.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering Without indicator
CAS 1344-28-1
Färg Vitt
Fysisk form Spheres
Kvantitet 100 g
Molekylformel Al2O3
Linjär formel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Merck Index 14,356
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formel vikt 101.96
Odör Odorless
Brytningsindex 1.765
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.