Läs mer
Aluminum oxide, fused, insulating powder, 99.7+%
Produktkod. 11313138
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313138 1 kg 1kg
11303138 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033200.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used in Dry Filling For thermal Insulation of Electrical Furnaces | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Används i torr fyllning för värmeisolering av elektriska ugnar. Aluminiumoxid kan användas i katalysatorstöd, kemiska sensorer, som absorbent för gaser och vattenångor, tillverkning av slipmedel, eldfasta material, keramik, elektriska isolatorer och motstånd, papper, deglar, som ljus, kromatografiska matriser, kromatografiska matriser, kromatografiska material värmebeständig fiber. Stora mängder aluminiumoxid används vid framställning av aluminium och en komponent av leror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Form: ca. 60 mikron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall >99.7%
Löslighetsinformation Insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali.
Odör Odorless
Utseende White powder
Ångtryck 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.