Läs mer
Aluminiumoxid, gamma-fas, 99,97% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11379117
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11379117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039812.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid, är användbar för att producera aluminiummetall. Det har många användningsområden i farmaceutiska och industriella tillverkningsprocesser som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentalcement, tillgängligt i tandkräm, som dispergeringsmedel till livsmedelstillsats och för användning i hemodialys. Skräddarsydda aluminiumoxidskikt spelar en viktig roll för den bipolära strömjusteringen i den elektrolytiska plasmaoxidationsprocessen. Röd fosfor/aluminiumoxid-kompositer spelar en viktig roll som flamskyddsmedel i återvunnen poly(etylentereftalat).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Namnnotering gamma
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.97% (Metals basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water,acid and alkali. Insoluble in hot water.
Formel vikt 101.96
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.