Läs mer
Aluminiumoxid, gammafas, 99,97 % (metallbas)
Produktkod. 11399117
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399117 500 g 500g
11389117 25 g 25g
11379117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11399117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039812.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid, är användbar för att producera aluminiummetall. Det har många användningsområden i farmaceutiska och industriella tillverkningsprocesser som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentalcement, tillgängligt i tandkräm, som dispergeringsmedel till livsmedelstillsats och för användning i hemodialys. Skräddarsydda aluminiumoxidskikt spelar en viktig roll för den bipolära strömjusteringen i den elektrolytiska plasmaoxidationsprocessen. Röd fosfor/aluminiumoxid-kompositer spelar en viktig roll som flamskyddsmedel i återvunnen poly(etylentereftalat).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Namnnotering gamma
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,97 % (metallbas)
Löslighetsinformation Lätt löslig i kallt vatten, syra och alkali. Olöslig i varmt vatten.
Formel vikt 101.96
Odör Luktfritt
Densitet 3,965 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.