Läs mer
Aluminiumoxid, gamma-fas, katalysatorstöd, hög yta, bimodal
Produktkod. 11370488
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370488 250 g 250g
11350488 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043832.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid kan användas i katalysatorstöd, kemiska sensorer, som absorbent för gaser och vattenångor, tillverkning av slipmedel, eldfasta material, keramer, elektriska isolatorer och motstånd, papper, deglar, som kromatografisk matris, i flussmedel, glödlampor och värmebeständiga fibrer. Stora mängder aluminiumoxid används vid tillverkning av aluminium och en komponent av lera. Den används också som katalysator vid hydroavsvavling och i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980 °C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045 °C
Fysisk form Pellets
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.965
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lätt löslig i syra och alkali.
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.