Läs mer
Aluminiumoxid, pulver, kromatografi, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15517844 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15517844
Brand: Avantor J.T.Baker 053701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för kromatografisk användning
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Formel vikt 101.96
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 4.00kg