Läs mer
Aluminum oxide, for Process Cleanup (Scavenger), Thermo Scientific™
Produktkod. 15467135
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 15467135
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045998.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For Process Cleanup (Scavenger)
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium(3+) trioxidandiide
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 250 g
Linjär formel Al2O3
Merck Index 14,356
Formel vikt 101.96
Odör Odorless
Brytningsindex 1.765