Läs mer
Aluminum oxide, for Process Cleanup (Scavenger), Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2980°C |
| Kemiskt namn eller material | Aluminum oxide |
| Smältpunkt | 2045°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Al2O3 |
| Formel vikt | 101.96 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Brytningsindex | 1.765 |