Läs mer
Aluminum oxide, for Pyrogen removal, Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2980°C |
| Kemiskt namn eller material | Aluminum oxide |
| Smältpunkt | 2045°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Al2O3 |
| Merck Index | 14,356 |
| IUPAC-namn | dialuminium;syre(2-) |
| Formel vikt | 101.96 |
| Visa mer |