Läs mer
Aluminum oxide sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum oxide sputtering target |
| Namnnotering | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| MDL-nummer | MFCD00003424 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 101.96 |
| Procent renhet | 99.99% |