Läs mer
Aluminum oxide, super activated, acidic, Grade I
Produktkod. 15477145
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477145 250 g 250g
15422607 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046065.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid är en oorganisk förening som används som malning eller blandningsmedel. Dessutom kan aluminiumoxid vara väsentlig vid proteinextraktion som en komponent vid beredning av vävnader. Aluminiumoxid är en källa till aluminium i reaktioner, ett slipmedel och som ett eldfast material. Aluminiumoxid kan också fungera som en katalysator i en mängd olika reaktioner såsom Claus-processen och vid uttorkning av alkoholer till alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering Super activated, acidic
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Linjär formel Al2O3
Merck Index 14,356
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 101.96
Kvalitet Klass I
Odör Odorless
Brytningsindex 1.765
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.