Läs mer
Aluminiumoxid, superaktiverad, neutral, klass I, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407125
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 15407125
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045901.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid används som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material. Används vid proteinextraktion som en komponent vid beredning av vävnader. Används i bussningar, spindlar, lappning, polering, eldfast beläggning för investeringsgjutskal, dekorativa halkfria plattor och tryckblästring. Det används också i lacker, för textilimpregnering, i kosmetika och som mellanprodukt i läkemedelsproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kokpunkt 2980°C
Kemiskt namn eller material Aluminum oxide
Smältpunkt 2045°C
Namnnotering Super activated, neutral
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Linjär formel Al2O3
Merck Index 14,356
Löslighetsinformation Slightly soluble in alkaline solutions. Insoluble in water.
Formel vikt 101.96
Kvalitet Klass I
Odör Odorless
Brytningsindex 1.765
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.