Beskrivning
- Lämplig för användning med fuktbestämningsbalanser.
- Disponibel.
- Oljefri.
- Idealisk för allmän viktning och dispensering.
- Kompatibel med både öppna och slutna vågar.
- Något avsmalnande för stapling.
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägande båt |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Bredd (metrisk) | 4 tum |
| Höjd (engelska) | 0,313 tum. |
| Djup (metriskt) | 0.8 cm |
| Diameter (engelska) | 4 tum |
| Diameter (metrisk) | 10.2 cm |
| Visa mer |