Läs mer
Aluminum Perchlorate Nonahydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15631840 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631840 100 g Glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 15631840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 208485100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
>98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Perchlorate Nonahydrate
CAS 81029-06-3
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel AlCl3H18O21
Linjär formel Al(ClO4)3·9H2O
MDL-nummer MFCD00149130
UN-nummer UN1481
Synonym aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
InChI-nyckel CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
IUPAC-namn aluminum;triperchlorate;nonahydrate
Molekylvikt (g/mol) 487.455
PubChem CID 16211522
Formel vikt 487.47g/mol
Procent renhet 98%
Förpackning Glass bottle